Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de valnemulina
Código de producto. 16524364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524364 250 mg 250 miligramos
16514364 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524364 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462832500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133868-46-9
Fórmula molecular C31H53ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 601.28
Clave InChI MFBPRQKHDIVLOJ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-etenil-3-hidroxi-2,4,7,14-tetrametil-9-oxotriciclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-il 2-{[1-(2-amino-3-metilbutanamido)-2-metilpropan-2-il]sulfanil}acetato
SMILES Cl.CC(C)C(N)C(=O)NCC(C)(C)SCC(=O)OC1CC(C)(C=C)C(O)C(C)C23CCC(=O)C2C1(C)C(C)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valnemulin hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.29