Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valinomicina, 90 %
Código de producto. 10775213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 MG
50 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775213 50 mg Frasco de vidrio 50 MG
10659384 10 mg Frasco de vidrio 10 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775213 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 385120500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-95-8
Fórmula molecular C54H90N6O18
Peso molecular (g/mol) 1111.34
Número MDL MFCD00005114
Clave InChI FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
PubChem CID 131668508
Nombre IUPAC (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-Trimetil-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-il)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazaciclohexatriacontano-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecona
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valinomycin
Tipo Valinomycin
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +30° to +34° (20°C, 589nm) (c=1.6, benzene)
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in petroleum ether, ether, benzene,, chloroform, glacial acetic acid, butyl acetate and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 1111.35
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Valinomycin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.