Learn More
R&D Systems™ Valinomycin
Código de producto. 18792624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792624 10 mg 10 miligramos
18732534 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18792624 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3373/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.89€
    96.60€ / 10 miligramos
    Ahorro 10.29€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective K+ ionophore
Valinomycin is a selective K+ ionophore (K0.5 values are 48, 73, 75, 93 and 246 mM for K+, Rb+, Cs+, Na+ and Li+ respectively) that transports K+ across biological and artificial lipid membranes. Inhibits Ca2+-ATPase activity and induces apoptosis through mitochondrial membrane depolarization, caspase-3 activation and phosphatidylserine translocation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-95-8
Fórmula molecular C54H90N6O18
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valinomycin
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 1111.32
Tipo de producto Valinomycin
Pureza >98%
Peso molecular 1111.34