Learn More
Valina (L-valina), Mikromol™
Descripción
Valina (L-valina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Valine |
| CAS | 72-18-4 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Valine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Valine, (S)-2-amino-3-methylbutanoic acid, (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, 7: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 80: PN: EP2071334 SEQID: 89 claimed protein, 80: PN: WO2009077864 SEQID: 89 claimed protein, L-(+)-alpha-Aminoisovaleric acid, L-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, NSC 76038, Phenylalanine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico |
| Mostrar más |