Learn More
Éster etílico de valina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valine Ethyl Ester','Hydrochloride |
| CAS | 23358-42-1 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Valine','ethyl ester','hydrochloride (1:1), DL-Valine','ethyl ester','hydrochloride, Valine','ethyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','ethyl ester','hydrochloride','DL- (8CI), (±)-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl DL-valinate hydrochloride, O-Ethyl-DL-valine hydrochloride, DL-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, 2-Amino-3-methylbutanoic acid ethyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-3-metilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |