Learn More
Valifenalate, TRC
Código de producto. 30137038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137038 250 mg 250 miligramos
30138341 50 mg 50 miligramos
17932175 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV094030250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283159-90-0
Fórmula molecular C19 H27 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 398.88
Sinónimo β-Alanine, N-[(1-methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-, methyl ester, IR 5885, Valifenalate, Valiphenal
Nombre IUPAC metilo 3-(4-clorofenilo)-3-[[(2S)-3-metil-2-(propan-2-iloxicarbonilamino)butanoil]amino] propanoato
SMILES COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valifenalate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1608