Learn More
(+)-Hidrocloruro de valienamina, TRC
Código de producto. 30456920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456920 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30456920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0940000.5MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Valienamine Hydrochloride
CAS 38231-88-8
Fórmula molecular C7 H13 N O4 . H Cl
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (1S,2S,3R,6S)-6-Amino-4-(hydroxymethyl)-4-cyclopexene-1,2,3-triol Hydrochloride, Valienamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c8-4-1-3(2-9)5(10)7(12)6(4)11;/h1,4-7,9-12H,2,8H2;1H/t4-,5+,6-,7-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (1S,2S,3R,6S)-6-amino-4-(hidroximetil)ciclohex-4-eno-1,2,3-triol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 211.643
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0611