Learn More
(+)-Hidrocloruro de valienamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Valienamine Hydrochloride |
| CAS | 38231-88-8 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O4 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1S,2S,3R,6S)-6-Amino-4-(hydroxymethyl)-4-cyclopexene-1,2,3-triol Hydrochloride, Valienamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c8-4-1-3(2-9)5(10)7(12)6(4)11;/h1,4-7,9-12H,2,8H2;1H/t4-,5+,6-,7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]1C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3R,6S)-6-amino-4-(hidroximetil)ciclohex-4-eno-1,2,3-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.643 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0611 |