Learn More
Validoxilamina A, TRC
Código de producto. 30457279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457279 1 mg 1 miligramo
30452897 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV9434501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Validoxylamine A
CAS 38665-10-0
Fórmula molecular C14H25NO8
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1,5,6-Trideoxy-5-(hydroxymethyl)-1-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-D-chiro-inositol, (+)-Validoxylamine A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H25NO8/c16-3-5-1-7(11(20)13(22)9(5)18)15-8-2-6(4-17)10(19)14(23)12(8)21/h1,6-23H,2-4H2/t6-,7+,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14+/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N[C@@]2([H])C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C1
Nombre IUPAC (1S,2S,3R,6S)-4-(hidroximetil)-6-(((1S,2S,3S,4R,5R)-2,3,4-trihidroxi-5-(hidroximetil)ciclohexil)amino)ciclohex-4-eno-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 335.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.16