Learn More
Lovibond™ ValidCheck Cloro
Código de producto. 17884892
Cambiar vista
Click to view available options
ValidCheck Cloro; Concentración: Estándar de cloro de 1,5 mg/L
Código de producto.
17884892 ValidCheck Cloro; Concentración: Estándar de cloro de 1,5 mg/L
1 options
Código de producto. 17884892 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 48105510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.30€
    30.04€ / paquete de 1
    Ahorro 3.26€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
¡Crear un estándar de cloro primario nunca ha sido tan fácil! Este autónomo ValidCheck El kit de cloro permitirá la preparación de 100 mL de 1,5 mg/L NIST Estándar de cloro primario trazable sin necesidad de diluciones complicadas ni el uso adicional de pipetas o material de vidrio.
  • Soluciones listas para su uso
  • Concentraciones ajustadas con exactitud
  • Adaptado a aplicaciones especiales
  • Multiestándares con solución de recarga
Especificaciones
Concentración 1,5 mg/L de cloro estándar