Learn More
Thermo Scientific™ Herramientas de validación de espectrofotómetros UV-Visible
Código de producto. 16552382 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de filtro de cualificación
Kit de verificación de rendimiento
Validador 2 para INSIGHT - A4
Validador GENESYS
Validator Lite
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
16552382 Kit de filtro de cualificación cada uno
11947471 Validator Lite cada uno
15905352 Validador 2 para INSIGHT - A4 cada uno
16594560 Validador GENESYS cada uno
16665492 Kit de verificación de rendimiento cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16552382 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840326000
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice el cumplimiento de las directrices de la normativa con las herramientas de validación Thermo Scientific™ UV para espectrofotómetros UV-Visible que incluyen las herramientas y la documentación necesarias para la cualificación del sistema.
Obtenga toda la documentación y los materiales de referencia necesarios para facilitar los procedimientos de cualificación de la instalación y el funcionamiento (IQ/OQ) con las herramientas de validación de los espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™. Las normas certificadas para verificar el rendimiento del instrumento según las especificaciones de fábrica están disponibles por separado.
Las soluciones de validación de espectrofotómetros UV-Visible ofrecen:
  • Información sobre el proceso de validación
  • Documentación para la cualificación de la instalación (IQ) verificada por el fabricante para garantizar el correcto rendimiento del sistema
  • Información sobre las pruebas específicas de rendimiento del instrumento recomendadas por la farmacopea, según corresponda
  • Instalación y certificación del instrumento
Soluciones disponibles para los instrumentos GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 Y NanoDrop 8000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de filtro de cualificación
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Evolution de la serie 200 y 350