Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Cuvette Qualification Filter Kit
Código de producto. 31921092 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, Espectrofotómetros NanoDrop OneC y NanoDrop 2000C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31921092 NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, Espectrofotómetros NanoDrop OneC y NanoDrop 2000C cada uno
1 options
Código de producto. 31921092 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840257300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
The Cuvette Qualification Filter Kit for the cuvette based Thermo Scientfic™ NanoDrop™ UltraC and NanoDrop™ UltraC FL, NanoDrop™ OneC and NanoDrop™ 2000c Spectrophotometers is an essential tool for ensuring the optimal performance of your spectrophotometers. This kit provides you with the necessary filters for accurate cuvette qualification testing.
Includes: 1 x 10%T Filter (Calibrated), 1 x 50%T (Calibrated), and a certificate with traceability and NVLAP 17025, Lab Code 200955, accreditation.
Especificaciones
Descripción Qualification Filter Kit for NanoDrop OneC and NanoDrop 2000C Spectrophotometers
Para utilizar con (equipo) NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, Espectrofotómetros NanoDrop OneC y NanoDrop 2000C
Incluye 1 x Filter holder blank, 1 x 10%T Filter, Calibrated, 1 x 50%T Filter, Calibrated, Certificate with traceability and NVLAP 17025, Lab Code 200955, accreditation