Learn More
Validamicina (técnica) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Validamycin |
| CAS | 50642-14-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Validamycin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Rhizocin, Sheathmar, Sheathmar 3L, Solacol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |