Learn More
Validamicina (técnica) 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316882 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316882 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17899900WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Validamycin
CAS 50642-14-3
Nombres de analitos o componentes Validamycin
Condiciones de envío Room Temperature
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Rhizocin, Sheathmar, Sheathmar 3L, Solacol
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Cantidad 1 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.