Learn More
Validamicina (técnica) 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Validamycin |
| CAS | 50642-14-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Validamycin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Rhizocin, Sheathmar, Sheathmar 3L, Solacol |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile/Water |
| Cantidad | 1 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?