Learn More
Bromuro de valetamato, LoGiCal
Código de producto. 30457760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457760 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457760 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3362.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valethamate Bromide
CAS 90-22-2
Nombres de analitos o componentes Valethamate Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H32 N O2 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanaminium, N,N-diethyl-N-methyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]-, bromide (1:1), Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, 3-methyl-2-phenylvalerate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide 3-methyl-2-phenylvalerate (6CI,7CI), Ethanaminium, N,N-diethyl-N-methyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl)oxy]-, bromide (9CI), Valeric acid, 3-methyl-2-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), 2-Diethylaminoethyl 2-phenyl-3-methylvalerate methyl bromide, 2-Diethylaminoethyl 3-methyl-2-phenylvalerate methylbromide, 3-Methyl-2-phenylvaleric acid 2-diethylaminoethyl ester methyl bromide, 3-Methyl-2-phenylvaleric acid diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide ester, Barespan, Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium 3-methyl-2-phenylvalerate bromide, Elist, Epidosan, Epidosin, Letamate, Murel, Release V, Resitan, S 78, Valethamate bromide, Velamate, 2-Phenyl-3-methylvaleric acid beta-(diethylamino)ethyl ester bromomethylate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32NO2.BrH/c1-6-16(4)18(17-12-10-9-11-13-17)19(21)22-15-14-20(5,7-2)8-3;/h9-13,16,18H,6-8,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CCC(C)C(C(=O)OCC[N+](C)(CC)CC)c1ccccc1
Nombre IUPAC bromuro de dietil-metil-[2-(3-metil-2-fenilpentanoil)oxietil]azanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 386.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1616 g/mol