Learn More
Cloruro de valerilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valeryl Chloride |
| CAS | 638-29-9 |
| Fórmula molecular | C5H9ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pentanoic Acid Chloride, Valeroyl Chloride, n-Butanecarbonyl Chloride, n-Pentanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de pentanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 120.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0342 |