Learn More
Cloruro de valerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408408 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13408408 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10194320 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13408408 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-29-9
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00000757
Clave InChI XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
Nombre IUPAC cloruro de pentanoilo
SMILES CCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeryl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -110.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 127.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3COCl
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,301
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Valeryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.