Learn More
Cloruro de valerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455247 250 g 250 g
11445247 50 g 50 g
11435247 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22637.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de valerilo es un intermediario para productos farmacéuticos y agroquímicos, surfactantes, fragancias, y sustancias químicas electrónicas.
Solubilidad
Se hidroliza en el agua. Soluble en éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener alejado de agentes oxidantes, bases y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-29-9
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00000757
Clave InChI XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
Nombre IUPAC cloruro de pentanoilo
SMILES CCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeryl chloride
Punto de fusión -110°C
Punto de ebullición 125°C to 127°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Acrid
Cantidad 250 g
Número UN UN2502
Beilstein 506293
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 98%