Learn More
Valerofenona, TRC
Código de producto. 30008059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008059 10 g 10 g
30003822 5 g 5 g
17987164 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09145010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009-14-9
Fórmula molecular C11 H14 O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo SB-270466, n-butyl phenyl ketone
Nombre IUPAC 1-fenilpentan-1-ona
SMILES CCCCC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valerophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1045
Porcentaje de pureza >95%