Learn More
Valerofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468793 25 g 25 g
11478793 100 g 100 g
11488793 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10525.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La valerofenona se utiliza como intermedio de cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y plásticos. Almacenar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009-14-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00009480
Clave InChI XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
Nombre IUPAC 1-fenilpentan-1-ona
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valerophenone
Punto de fusión °C to 9°C
Densidad 0.978 g/mL
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.5143
Cantidad 25 g
Beilstein 1907717
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 99%