Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valerophenone |
| Nombre de nota | Para análisis de GC |
| CAS | 1009-14-9 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.988g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.9926 |
| Fórmula molecular | C11H14O |
| Número MDL | MFCD00009480 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci |
| Mostrar más |