Specifications
| Nombre del producto químico o material | Valerophenone |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | -9.0°C |
| Color | Verde amarillento a amarillo |
| Densidad | 0.9800g/mL |
| Punto de ebullición | 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 102°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |