Learn More
Valerofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10212752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10212752 5 g Frasco de vidrio 5 g
10497150 25 g Frasco de vidrio 25 g
10626152 100 g Frasco de vidrio 100 g
15149183 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10212752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    17.65€ / 5 g
    Ahorro 1.35€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009-14-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00009480
Clave InChI XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
Nombre IUPAC 1-fenilpentan-1-ona
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valerophenone
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -9.0°C
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.5143 to 1.5163
Cantidad 5 g
Beilstein 07,327
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido