Learn More
Valeronitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473890 25 mL 25 ml
11464053 100 mL 100 ml
11474053 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10306.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.134 g/mol
Valeronitrile is used in the preparation of valeric acid. It is also used to enhance the nitrilase activity in many strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El valeronitrilo se utiliza en la preparación del ácido valérico. También se utiliza para mejorar la actividad de la nitrilasa en muchas cepas.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C en 10 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, ácidos, bases y agentes reductores. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-59-8
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.134
Número MDL MFCD00001974
Clave InChI RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
PubChem CID 8061
Nombre IUPAC pentanonitrilo
SMILES CCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeronitrile
Punto de fusión -96°C
Densidad 0.797
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.397
Cantidad 25 mL
Número UN UN1992
Beilstein 1736706
Índice Merck 14,9905
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 99%