Learn More
Valeronitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022090 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10403965 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167941000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-59-8
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Número MDL MFCD00001974
Clave InChI RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
PubChem CID 8061
Nombre IUPAC pentanonitrilo
SMILES CCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeronitrile
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 139.0°C to 141.0°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CN
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 301
Índice Merck 15, 10091
Gravedad específica 0.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Valeronitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.