Learn More
δ-Valerolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666752 50 g Frasco de vidrio 50 g
10275780 250 g Frasco de vidrio 250 g
10647364 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162710500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-28-9
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00006645
Clave InChI OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
Nombre IUPAC oxan-2-ona
SMILES O=C1CCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material δ-Valerolactone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 230.0°C
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4560 to 1.4590
Cantidad 50 g
Beilstein 17, 235
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener cantidades variables de producto polimerizado
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • delta-Valerolactone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1