Learn More
Ácido valérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valeric Acid |
| CAS | 109-52-4 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O2 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0681 |