Learn More
Ácido valérico, TRC
Código de producto. 30451100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451100 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30451100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0914155ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric Acid
CAS 109-52-4
Fórmula molecular C5 H10 O2
Cantidad 5 mL
Sinónimo Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido pentanoico
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681