Learn More
Sal sódica del ácido valérico, TRC
Código de producto. 30455216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455216 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV091420100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric acid sodium salt
CAS 6106-41-8
Fórmula molecular C5 H9 O2 . Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pentanoic acid','sodium salt (1:1), Pentanoic acid','sodium salt (9CI), Valeric acid','sodium salt (8CI), Sodium n-pentanoate, Sodium n-valerate, Sodium pentanoate, Sodium valerate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2.Na/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC pentanoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 124.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.05