Learn More
Hidrazida de ácido valérico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391317 5 g 5 g
11301327 25 g 25 g
11311327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01555.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38291-82-6 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38291-82-6
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.164
Número MDL MFCD00025137
Clave InChI PJBQYCIDGYKEMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeric acid hydrazide, pentanohydrazide, valerohydrazide, pentanoic acid, hydrazide, pentanoic acid hydrazide, valerylhydrazine, pentanoic acid,hydrazide, acmc-1afhr
PubChem CID 93202
Nombre IUPAC pentanohidrazida
SMILES CCCCC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric acid hydrazide
Punto de fusión 55°C to 64°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1744747
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 95%