Learn More
Ácido valérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
2500mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483890 100 ml 100 ml
11483347 500mL. 500 ml
11493347 2500mL. 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16238.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Valeric acid, is used as a sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus. It is used predominantly as an intermediate in the manufacture of flavors and perfumes, ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizesrs. It is a food additive used as a synthetic flavoring substance dan adjuvant. It is an inert ingredient in controlling pest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido valérico, se utiliza como atrayente sexual del gusano de la remolacha azucarera, Limonius californius. Se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de sabores y perfumes, lubricantes de tipo éster, plastificantes y estabilizadoras de vinilo. Es un aditivo alimentario utilizado como sustancia aromatizante sintética y adyuvante. Es un ingrediente inerte en el control de plagas.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-52-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00004413
Clave InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
Nombre IUPAC ácido pentanoico
SMILES CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric acid
Punto de fusión de -34 °C
Punto de ebullición De 184 °C a 186 °C
Densidad 0,938
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 88 °C (190 °F)
Olor Desagradable
Índice de refracción 1,408
Fórmula lineal CH3(CH2)3CO2H
Número UN UN3265
Beilstein 969454
Índice Merck 14,9904
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Valeric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid