Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido valérico, 99 %
Código de producto. 10123100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
100 ml
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123100 5mL. Frasco de vidrio 5 ml
10686584 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
10316600 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10686394 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10123100 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 149570050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-52-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00004413
Clave InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
Nombre IUPAC ácido pentanoico
SMILES CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric acid
Punto de fusión De -20,0 °C a +18,0 °C
Punto de ebullición de 185,0 °C
Color De incoloro a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Índice Merck 15, 10090
Información de solubilidad Solubilidad en agua:40 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 0.9400g/mL
Cantidad 5mL.
Temperatura de inflamación de 86 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,4070 hasta 1,4100
Gravedad específica 0,94
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Valeric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid