Learn More
(+)-Valerianol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Valerianol |
| CAS | 20489-45-6 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2R,8R,8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydro-α,α,8,8a-tetramethyl-2-naphthalenemethanol (ACI), 2-Naphthalenemethanol','1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-α,α,8,8a-tetramethyl-','[2R-(2α,8β,8aβ)]- (ZCI), 4βH,5α-Eremophil-1(10)-en-11-ol (8CI), (+)-Valerianol, 2-((2R,8R,8AS)-8,8a-dimethyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalen-2-yl)propan-2-ol, Kusenol, Kusunol, Valerianol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-11-6-5-7-12-8-9-13(14(2,3)16)10-15(11,12)4/h7,11,13,16H,5-6,8-10H2,1-4H3/t11-,13?,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCC=C2CCC(C[C@@]12C)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-[(8R,8aS)-8,8a-dimetil-2,3,4,6,7,8-hexahidro-1H-naftalen-2-il]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.198 |