Learn More
Valeramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Pentanamide (Valeramide) |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?