Learn More
Valeramide, TRC
Código de producto. 30452186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452186 5 g -
30452469 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0914305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-97-1
Fórmula molecular C5 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 101.15
Sinónimo Pentanamide, Valeramide, Pentanamide (9CI), Valeramide (6CI,7CI,8CI), NSC 400223, Pentanimidic acid, Valeric acid amide, n-Valeramide
Nombre IUPAC pentanamida
SMILES CCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanamide (Valeramide)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0841