Learn More
Valeramida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10146963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10146963 5 g Frasco de vidrio 5 g
10198130 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10108140 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10146963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-97-1
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00041895
Clave InChI IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
PubChem CID 12298
ChEBI CHEBI:16459
Nombre IUPAC pentanamida
SMILES CCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeramide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 101°C to 106°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CONH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Copos o polvo brillante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Valeramide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.