Learn More
Valeramida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383606 25 g 25 g
11373606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14601.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Valeramide is used in r GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La valeramida se utiliza en el análisis de cromatografía de gases (GC) y cromatografía líquida (LC).
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparencia).
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-97-1
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00041895
Clave InChI IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
PubChem CID 12298
ChEBI CHEBI:16459
Nombre IUPAC pentanamida
SMILES CCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeramide
Punto de fusión 102°C to 104°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1740792
Información de solubilidad Soluble in water (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%