Learn More
Valeraldehído (Pentanal), TRC
Código de producto. 30136535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136535 1 g 1 g
30005872 10 g 10 g
30009746 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0912951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-62-3
Fórmula molecular C5 H10 O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Sinónimo Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
Nombre IUPAC Pentanal
SMILES CCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Valeraldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732