Learn More
Valenceno (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valencene |
| CAS | 4630-07-3 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1R,7R,8aS)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-diene, [1R-(1α,7β,8aα)]-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene, Valencene, (+)-Valencene, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-diene, NSC 148969, Valencen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | (3R,4aS,5R)-4a,5-dimetil-3-prop-1-en-2-il-2,3,4,5,6,7-hexahidro-1H-naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |