Learn More
(+)-Valenceno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326525 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326525 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010079IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valencene
CAS 7-3-4630
Nombres de analitos o componentes Valencene
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H24
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1R,7R,8aS)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-diene, [1R-(1α,7β,8aα)]-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene, Valencene, (+)-Valencene, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-diene, NSC 148969, Valencen
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C
Nombre IUPAC (3R,4aS,5R)-4a,5-dimetil-3-prop-1-en-2-il-2,3,4,5,6,7-hexahidro-1H-naftaleno
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 204.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878 g/mol