Learn More
JULABO Refrigeradores recirculantes VALEGRO
Descripción
- Familia de productos: Refrigeradores recirculantes refrigerados por aire VALEGRO
- Polivalentes ecológicos para una amplia variedad de tareas de refrigeración y calefacción
- Rango de temperatura: -20 a +40 °C (modelos estándar), -20 a +85 °C (modelos con función adicional de calefacción)
- Ajuste de bombeo fácil de usar y basado en porcentaje
- Adecuado para aplicaciones de laboratorio, investigación y producción
- Soporta procesos estables las 24 horas del día con un control preciso de la temperatura
- Utiliza un refrigerante natural y ecológico
- Diseño compacto para una integración fluida en los entornos de trabajo
- Diseñado para una máxima facilidad de uso
- Visualización y funcionamiento
- Pantalla OLED inclinada táctil, fácil de leer y ergonómica
- Navegación intuitiva por menús con soporte completo en alemán/inglés
- Avisos de advertencia claros y mensajes del sistema
- Características principales
- Registro de datos y función de arranque automático
- Función de temporizador simple
- Rejilla de ventilación extraíble sin herramientas
- Indicador de nivel iluminado y fácil de limpiar
- Textos de ayuda completos
- Ruedas para facilitar el manejo
- Interfaces: RS232, USB-C, Ethernet opcional (todas situadas debajo de la pantalla para facilitar el acceso frontal)
- Capacidades de refrigeración del modelo estándar a 20 °C
- VALEGRO 801: 0,8 kW
- VALEGRO 1001: 1,0 kW
- VALEGRO 1201: 1,2 kW
- VALEGRO 1501: 1,5 kW
- VALEGRO 1801: 1,8 kW
- Capacidades de refrigeración modelo de función de calefacción a 20 °C
- VALEGRO 801H: 0,8 kW
- VALEGRO 1001H: 1,0 kW
- VALEGRO 1201H: 1,2 kW
- VALEGRO 1501H: 1,5 kW
- VALEGRO 1801H: 1,8 kW
- Estabilidad de la temperatura
- Modelos estándar: ±0,3 °C
- Modelos con función de calefacción: ±0,2 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 4 L a 7 L |
| Tipo de condensador | Refrigerada por aire |
| Capacidad de refrigeración | 0,9 kW a 0 °C |
| Caudal | 23/ l/min |
| Intervalo de temperatura | -20°C a +40°C |
| Tipo | Chiller con recirculación |
| Modelo | 1201 |
| Requisitos eléctricos | 100/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |