Learn More
Julabo Activación de Ethernet de Valegro
Código de producto. 30244965
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Ethernet
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
30244965 Ethernet cada uno
1 options
Código de producto. 30244965 Proveedor Julabo N.º de proveedor 30004147
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Activación del Ethernet de Valegro para permitir la integración a la red.
La activación de la interfaz Ethernet permite integrar los recirculadores de refrigeración Valegro en su red y obtener así acceso completo a todas sus funciones a través de un PC.
La interfaz Ethernet ya instalada en la serie Valegro se puede activar posteriormente.
Especificaciones
Tipo Activación de Ethernet
Tipo de conexión Ethernet
Línea de productos Valegro