Learn More
Julabo Enfriador de recirculación Valegro 500
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30244962
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
0,5 kW
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración Tamaño de la unidad
30244962 0,5 kW cada uno
1 options
Código de producto. 30244962 Proveedor Julabo N.º de proveedor 9610050
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El enfriador recirculante Valegro 350 con un rango de temperatura de trabajo de -20 °a +40 C ofrece, en relación con su diseño muy compacto, una fuerte capacidad de enfriamiento de 0,35 kW a 20 °C.
El recirculador de refrigeración Valegro 500 con un rango de temperatura de trabajo de -20 °a +40 C ofrece, en relación con su diseño muy compacto, una fuerte capacidad de refrigeración de 0,5 kW a 20 °C. La bomba integrada genera una presión de bombeo de hasta 0,85 bar. Además, es infinitamente ajustable y puede adaptarse de forma ideal a los requisitos de la aplicación del cliente.
Las modernas unidades ofrecen un control preciso de la temperatura para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios, industria e investigación y se adaptan perfectamente a cualquier entorno de trabajo gracias a su diseño compacto. El circuito de refrigeración funciona con un refrigerante natural y respetuoso con el medio ambiente.
Al diseñar los enfriadores de recirculación Valegro, la atención se centró en la máxima facilidad de uso. Muchas funciones útiles, como una función de temporizador, una rejilla de ventilación extraíble que se puede quitar sin herramientas o un indicador de nivel iluminado y fácil de limpiar, facilitan el trabajo diario. La pantalla táctil OLED inclinada es fácil de leer y ergonómica para operar. La navegación intuitiva del menú proporciona un acceso simple y rápido a todas las funciones. Las advertencias y los mensajes en un lenguaje de texto completo fácil de entender garantizan un manejo seguro de las unidades en todo momento. Además de las interfaces RS232 y USB-C, los refrigeradores recirculantes Valegro también están disponibles con Ethernet (opcional). Todas las interfaces están ubicadas directamente debajo de la pantalla y son fáciles de usar desde el frente.
  • Estabilidad precisa de la temperatura de ±0,3 °C
  • Bomba ajustable para regular la presión y el caudal.
  • Rejilla de ventilación extraíble sin herramientas
  • Ruedas integradas para un buen manejo sobre y debajo de la mesa de laboratorio.
  • Función de temporizador simple
  • Función de inicio automático
  • Registro de datos
  • Navegación intuitiva por el menú en texto completo en alemán/inglés
  • Manejo sencillo gracias a textos de ayuda completos
  • Ajuste del brillo de la pantalla
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,5 a 3 L
Comunicaciones USB
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración 0,5 kW
Caudal 19 litros por minuto.
Tipo de bomba Bomba centrífuga
Intervalo de temperatura 5 a 40 °C
Tipo Chiller con recirculación
Pantalla OLED
Presión máxima 0,85 bar
Nivel de ruido 55 dbA
Tipo de tapón Enchufe Schuko
Clase de seguridad Clasificación I (NFL )
Estabilidad de la temperatura ±0,3 °C
Temporizador 99 h 59 min
Peso (métrico) 26 kg
Requisitos eléctricos 200/230 V
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz