Learn More
Tocris Bioscience™ Valdecoxib
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18023932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023932 10 mg 10 miligramos
18055542 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18023932 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4206/10
Selective and potent COX-2 inhibitor
Selective and potent COX-2 inhibitor (in vitro IC50 values are 0.005 and 140 μM for human recombinant COX-2 and COX-1 respectively). Displays potent anti-inflammatory activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181695-72-7
Fórmula molecular C16H14N2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valdecoxib
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.36
Pureza >99%
Peso molecular 314.359