Learn More
Ácido sulfónico Valdecoxib, TRC
Código de producto. 30180377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180377 250 mg 250 miligramos
30180297 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV090010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181696-35-5
Fórmula molecular C16 H13 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 315.34
Sinónimo 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonic acid
Nombre IUPAC 4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)ácido benzenosulfónico
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Valdecoxib Sulfonic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO4S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(18,19)20)16(17-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0565
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.