Learn More
Ácido sulfónico Valdecoxib, TRC
Código de producto. 30180297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180297 25 mg 25 miligramos
30180377 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09001025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181696-35-5
Fórmula molecular C16 H13 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 315.34
Sinónimo 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonic acid
Nombre IUPAC 4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)ácido benzenosulfónico
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valdecoxib Sulfonic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO4S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(18,19)20)16(17-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0565