Learn More
Dímero de valdecoxiba, TRC
Código de producto. 30454272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454272 10 mg 10 miligramos
30457119 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09002010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373038-60-8
Fórmula molecular C32H25N3O6S2
Peso molecular (g/mol) 611.69
Sinónimo N-[4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonyl]-4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide, Valdecoxib Impurity B
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c4ccc(cc4)c5c(C)onc5c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valdecoxib Dimer
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H25N3O6S2/c1-21-29(31(33-40-21)25-9-5-3-6-10-25)23-13-17-27(18-14-23)42(36,37)35-43(38,39)28-19-15-24(16-20-28)30-22(2)41-34-32(30)26-11-7-4-8-12-26/h3-20,35H,1-2H3