Learn More
Valdecoxib-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30456154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456154 10 mg -
30448972 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09000210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189428-23-6
Fórmula molecular 13C2 C14 H14 15N N O3 S
Peso molecular (g/mol) 317.34
Sinónimo 4-[3-Phenyl-5-(methyl-13C)isoxazol-4-yl-5-13C-15N]benzenesulfonamide, 4-[5-(Methyl-13C)-3-phenyl-4-isoxazolyl-5-13C-2-15N]benzenesulfonamide, Valdecoxib-13C2,15N, Valdecoxib-13C2,15N (5-(methyl-13C)isoxazol-5-13C-15N)
Nombre IUPAC 4-(5-(1^{13}C)metil-3-fenil-(5^{13}C,2^{15}N)1,2-oxazol-4-il)benzenosulfonamida
SMILES [13CH3][13c]1o[15n]c(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valdecoxib-13C2, 15N
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)/i1+1,11+1,18+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.0763