Learn More
Thermo Scientific™ Tuercas y empalmes de acero inoxidable de alta presión
Código de producto. 10446934 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Empalme de acero inoxidable para tubos de 1,5875 mm (0,0625 pulg.)
Tuerca de dos piezas Fingerlok 10-32 con empalme PEEK; acero inoxidable de 1/16 in
Tuerca hexagonal macho Valco 10-32; acero inoxidable;
Tuerca macho de acero inoxidable 316 para tubos de 1,59 mm (1/16 in)
Cantidad:
1 unidad
10/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Cantidad Tamaño de la unidad
10446934 Tuerca macho de acero inoxidable 316 para tubos de 1,59 mm (1/16 in) 10/paq. paquete de 10
10639865 Tuerca de dos piezas Fingerlok 10-32 con empalme PEEK; acero inoxidable de 1/16 in 1 unidad cada uno
10423305 Tuerca hexagonal macho Valco 10-32; acero inoxidable; 10/paq. paquete de 10
10170983 Empalme de acero inoxidable para tubos de 1,5875 mm (0,0625 pulg.) 10/paq. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10446934 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor U400X
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific™ Valco™ para HPLC con estos orificios de jeringa, empalmes y tuercas.
Mantenga el rendimiento de su inyector Thermo Scientific™ Valco™ para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) con estos accesorios para inyectores de HPLC Valco, que incluyen orificios de jeringa, empalmes y tuercas.
  • Diseñado para configuraciones de 10-32 puertos
  • Sin rebaba ni contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tuerca hexagonal macho de alta presión
Descripción Tuerca macho de acero inoxidable 316 para tubos de 1,59 mm (1/16 in)
Para utilizar con (equipo) Inyectores de HPLC con configuración de orificios 10-32
Material Stainless Steel (316)
Cantidad 10/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.