Learn More
Valbenazine, MedChemExpress
Código de producto. 16493207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493207 50 mg 50 miligramos
16477176 100 mg 100 miligramos
16469717 5 mg 5 miligramos
16467188 10 mg 10 miligramos
16443546 25 mg 25 miligramos
16430286 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16771
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valbenazine
CAS 1025504-45-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H38N2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo NBI-98854
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 418.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation